3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303470-1G PC303470-5G
APOSPC303470-1GEA 199 EUR
APOSPC303470-1G APOSPC303470-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₃BrF₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31382551
CAS nummer: 2091606-48-1