3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303471-1G PC303471-5G
APOSPC303471-1GEA 233 EUR
APOSPC303471-1G APOSPC303471-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₈H₂BrClF₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32640079
CAS nummer: 2168326-54-1