3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303473-1G PC303473-5G
APOSPC303473-1GEA 328 EUR
APOSPC303473-1G APOSPC303473-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₂BrF₄N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32265220
CAS nummer: 133013-32-8