3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303474-1G PC303474-5G
APOSPC303474-1GEA 413 EUR
APOSPC303474-1G APOSPC303474-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₄BrF₄N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28740796
CAS nummer: 1262198-06-0