5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (5-Bromo-4-chloro-2-fluorophenyl)methanol
PC303477-1G PC303477-5G
APOSPC303477-1GEA 233 EUR
APOSPC303477-1G APOSPC303477-5G
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl alcohol 98%
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₅BrClFO
MW: 239.469 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28060809
CAS nummer: 1785275-10-6