5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303478-10G PC303478-1G PC303478-5G
APOSPC303478-10GEA 1360 EUR
APOSPC303478-10G APOSPC303478-1G APOSPC303478-5G
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl bromide 97%
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl bromide
Formule: C₇H₄Br₂ClF
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28060816
CAS nummer: 1823871-15-3