5-Bromo-4-chloro-2-fluorophenylacetonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303479-1G PC303479-5G
APOSPC303479-1GEA 328 EUR
APOSPC303479-1G APOSPC303479-5G
5-Bromo-4-chloro-2-fluorophenylacetonitrile 97%
5-Bromo-4-chloro-2-fluorophenylacetonitrile
Formule: C₈H₄BrClFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28060843
CAS nummer: 1785359-01-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III