5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303481-1G PC303481-5G
APOSPC303481-1GEA 421 EUR
APOSPC303481-1G APOSPC303481-5G
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzylamine
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzylamine
Formule: C₇H₆BrClFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28060767
CAS nummer: 1780235-51-9