5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303482-1G PC303482-5G
APOSPC303482-1GEA 233 EUR
APOSPC303482-1G APOSPC303482-5G
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzoyl chloride
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzoyl chloride
Formule: C₇H₂BrCl₂FO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28733955
CAS nummer: 1070892-56-6