5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303484-1G PC303484-5G
APOSPC303484-1GEA 328 EUR
APOSPC303484-1G APOSPC303484-5G
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzonitrile
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₂BrClFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20486525
CAS nummer: 1824089-00-0