5-Bromo-4-chloro-2-fluoroaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303485-1G PC303485-5G PC303485-250MG
APOSPC303485-1GEA 43.8 EUR
APOSPC303485-1G APOSPC303485-5G APOSPC303485-250MG
5-Bromo-4-chloro-2-fluoroaniline
5-Bromo-4-chloro-2-fluoroaniline
Formule: C₆H₄BrClFN
MW: 224.458 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00274773
CAS nummer: 111010-07-2