3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303488-1G PC303488-5G
APOSPC303488-1GEA 233 EUR
APOSPC303488-1G APOSPC303488-5G
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzyl alcohol
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzyl alcohol
Formule: C₈H₇BrF₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32640082
CAS nummer: 1898381-62-8