3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303492-1G PC303492-5G
APOSPC303492-1GEA 421 EUR
APOSPC303492-1G APOSPC303492-5G
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzylamine
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzylamine
Formule: C₈H₈BrF₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32640086
CAS nummer: 1891768-27-6