3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303493-1G PC303493-5G
APOSPC303493-1GEA 199 EUR
APOSPC303493-1G APOSPC303493-5G
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzoic acid
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzoic acid
Formule: C₈H₅BrF₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32640087
CAS nummer: 1784368-01-9