3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303496-1G PC303496-5G
APOSPC303496-1GEA 328 EUR
APOSPC303496-1G APOSPC303496-5G
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzonitrile
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzonitrile
Formule: C₈H₄BrF₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32640090
CAS nummer: 1891616-79-7