3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxyaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303497-1G PC303497-5G
APOSPC303497-1GEA 0 EUR
APOSPC303497-1G APOSPC303497-5G
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxyaniline
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxyaniline
Formule: C₇H₆BrF₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28653101
CAS nummer: 1784147-15-4