3-Bromo-2,5,6-trifluorophenylacetic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303510-1G PC303510-5G
APOSPC303510-1GEA 421 EUR
APOSPC303510-1G APOSPC303510-5G
3-Bromo-2,5,6-trifluorophenylacetic acid 97%
3-Bromo-2,5,6-trifluorophenylacetic acid
Formule: C₈H₄BrF₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28746951
CAS nummer: 1805143-13-8