3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303511-1G PC303511-5G
APOSPC303511-1GEA 233 EUR
APOSPC303511-1G APOSPC303511-5G
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzoyl chloride
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzoyl chloride
Formule: C₇HBrClF₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32640103
CAS nummer: 1518390-38-9