3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303512-1G PC303512-5G
APOSPC303512-1GEA 281 EUR
APOSPC303512-1G APOSPC303512-5G
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzamide
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzamide
Formule: C₇H₃BrF₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32640104
CAS nummer: 1506289-36-6