3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303513-1G PC303513-5G
APOSPC303513-1GEA 421 EUR
APOSPC303513-1G APOSPC303513-5G
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzylamine
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzylamine
Formule: C₇H₅BrF₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30471770
CAS nummer: 1539083-58-3