3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303525-1G PC303525-5G
APOSPC303525-1GEA 328 EUR
APOSPC303525-1G APOSPC303525-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₅BrF₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32640114
CAS nummer: 2167710-86-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III