3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303527-1G PC303527-5G
APOSPC303527-1GEA 421 EUR
APOSPC303527-1G APOSPC303527-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formule: C₈H₇BrF₃NO
MW: 270.046 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31720102
CAS nummer: 1699274-98-0