2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303529-1G PC303529-5G
APOSPC303529-1GEA 316 EUR
APOSPC303529-1G APOSPC303529-5G
2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₉H₅BrF₆O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28727974
CAS nummer: 1805512-50-8