2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303530-1G PC303530-5G
APOSPC303530-1GEA 351 EUR
APOSPC303530-1G APOSPC303530-5G
2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₉H₄Br₂F₆
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28728005
CAS nummer: 1807224-31-2