2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303531-1G PC303531-5G
APOSPC303531-1GEA 398 EUR
APOSPC303531-1G APOSPC303531-5G
2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₁₀H₄BrF₆N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28728179
CAS nummer: 1805277-63-7