2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303532-1G PC303532-5G
APOSPC303532-1GEA 0 EUR
APOSPC303532-1G APOSPC303532-5G
2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)phenylacetic acid
2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formule: C₁₀H₅BrF₆O₂
MW: 351.04 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28728131
CAS nummer: 1807217-12-4