3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303534-1G PC303534-5G
APOSPC303534-1GEA 220 EUR
APOSPC303534-1G APOSPC303534-5G
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₃BrF₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32640116
CAS nummer: 2090471-20-6