3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303535-1G PC303535-5G
APOSPC303535-1GEA 233 EUR
APOSPC303535-1G APOSPC303535-5G
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₅BrF₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32640117
CAS nummer: 2090282-94-1