3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303536-1G PC303536-5G
APOSPC303536-1GEA 281 EUR
APOSPC303536-1G APOSPC303536-5G
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₄Br₂F₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32640118
CAS nummer: 2091622-35-2