3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303538-1G PC303538-250MG
APOSPC303538-1GEA 526 EUR
APOSPC303538-1G APOSPC303538-250MG
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formule: C₉H₅BrF₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32640120
CAS nummer: 2385598-79-6