3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303539-1G PC303539-5G
APOSPC303539-1GEA 421 EUR
APOSPC303539-1G APOSPC303539-5G
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzylamine
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₈H₆BrF₄N
MW: 272.038 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32640121
CAS nummer: 2385185-07-7