5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303540-10G PC303540-1G PC303540-5G
APOSPC303540-10GEA 1000 EUR
APOSPC303540-10G APOSPC303540-1G APOSPC303540-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₃BrF₄O
MW: 271.006 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18837610
CAS nummer: 1291487-26-7