5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC303541-1G PC303541-5G
APOSPC303541-1GEA 409 EUR
APOSPC303541-1G APOSPC303541-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₅BrF₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32640122
CAS nummer: 2090690-47-2