5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303542-1G PC303542-5G
APOSPC303542-1GEA 278 EUR
APOSPC303542-1G APOSPC303542-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₄Br₂F₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32640123
CAS nummer: 2090283-06-8
UN: 3265
ADR: 8,III