5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303544-1G PC303544-5G
APOSPC303544-1GEA 433 EUR
APOSPC303544-1G APOSPC303544-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formule: C₉H₅BrF₄O₂
MW: 301.032 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32640125
CAS nummer: 2384476-13-3