5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303545-1G PC303545-5G
APOSPC303545-1GEA 433 EUR
APOSPC303545-1G APOSPC303545-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzylamine
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₈H₆BrF₄N
MW: 272.038 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32640126
CAS nummer: 2386111-72-2