5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303546-1G PC303546-5G PC303546-25G
APOSPC303546-1GEA 106 EUR
APOSPC303546-1G APOSPC303546-5G APOSPC303546-25G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₃BrF₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29043332
CAS nummer: 1881295-62-0