5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303547-1G PC303547-5G
APOSPC303547-1GEA 246 EUR
APOSPC303547-1G APOSPC303547-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₈H₂BrClF₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32640127
CAS nummer: 2168482-19-5