5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303549-1G PC303549-5G
APOSPC303549-1GEA 373 EUR
APOSPC303549-1G APOSPC303549-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₂BrF₄N
MW: 268.006 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30829166
CAS nummer: 2021202-81-1
UN: 3439
ADR: 6.1 III