2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303552-1G PC303552-5G
APOSPC303552-1GEA 211 EUR
APOSPC303552-1G APOSPC303552-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₃BrF₄O
MW: 271.006 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32640130
CAS nummer: 2091605-30-8