2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303553-1G PC303553-5G
APOSPC303553-1GEA 0 EUR
APOSPC303553-1G APOSPC303553-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₅BrF₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32640131
CAS nummer: 2090282-92-9