2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303554-1G PC303554-5G
APOSPC303554-1GEA 292 EUR
APOSPC303554-1G APOSPC303554-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₄Br₂F₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32640132
CAS nummer: 2090690-67-6