2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303555-1G PC303555-5G
APOSPC303555-1GEA 433 EUR
APOSPC303555-1G APOSPC303555-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formule: C₉H₅BrF₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32640133
CAS nummer: 2385550-69-4