2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303556-1G PC303556-5G
APOSPC303556-1GEA 433 EUR
APOSPC303556-1G APOSPC303556-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzylamine
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₈H₆BrF₄N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32640134
CAS nummer: 2382968-43-4