2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303558-1G PC303558-5G
APOSPC303558-1GEA 246 EUR
APOSPC303558-1G APOSPC303558-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₈H₂BrClF₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32640136
CAS nummer: 2168880-84-8