2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303559-1G PC303559-5G
APOSPC303559-1GEA 292 EUR
APOSPC303559-1G APOSPC303559-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzamide
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₈H₄BrF₄NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32640137
CAS nummer: 2090465-20-4