2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303560-1G PC303560-5G
APOSPC303560-1GEA 0 EUR
APOSPC303560-1G APOSPC303560-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₂BrF₄N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32640138
CAS nummer: 2090465-86-2