2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303562-1G PC303562-5G
APOSPC303562-1GEA 339 EUR
APOSPC303562-1G APOSPC303562-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₄BrF₄N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32640140
CAS nummer: 2091737-50-5