3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303563-1G PC303563-5G PC303563-25G
APOSPC303563-1GEA 220 EUR
APOSPC303563-1G APOSPC303563-5G APOSPC303563-25G
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₃BrClF₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32640141
CAS nummer: 2385966-70-9