3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303564-1G PC303564-5G
APOSPC303564-1GEA 233 EUR
APOSPC303564-1G APOSPC303564-5G
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₅BrClF₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32640142
CAS nummer: 2384801-56-1